Learn More
Hoefer™ Platinum Wire
Codice prodotto. 15598981
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
36 in.
72 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15598981 72 in. Pezzo
15588981 36 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598981 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE600472
Spedizione stimata: 15-12-2026
Replacement platinum wire, 0.01 in. diameter
Platinum wire is relatively brittle. Manipulating and installing platinum wire is a task best suited for professionals.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 72 in.
Materiale Platinum
Product Type Platinum Wire