Learn More
Hoefer™ Power Supply Adapter
Codice prodotto. 11948168
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Older style 4 mm output jacks to accept 4 mm safety leads
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11948168 Older style 4 mm output jacks to accept 4 mm safety leads Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11948168 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore PSA410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    32.08€ / pezzi 1
    Risparmia 6.12€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes
Includes one red adapter, one black adapter, and one 1.5mm hex wrench
Adapts older-style 4mm output jacks to accept 4mm safety leads
This adapter does not interfere with the use of other 4mm leads.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Older style 4 mm output jacks to accept 4 mm safety leads
Tipo Power Supply Adapter
Include 2 Adapters: one red, one black and one 1.5mm hex wrench