Learn More
Hoefer™ PS300-B and PS200-HC Power Supplies
Codice prodotto. 11965358
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
5 to 200 V
Da 10 a 300 V
Amperaggio:
2000 mA
500 mA
Requisiti elettrici:
5 to 200 V 50/60 Hz
Da 10 a 300 V 50/60 Hz
Wattage:
90 W
200 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Amperaggio Requisiti elettrici Wattage Dimensione della confezione
11965358 Da 10 a 300 V 500 mA Da 10 a 300 V 50/60 Hz 90 W Pezzo
11791799 5 to 200 V 2000 mA 5 to 200 V 50/60 Hz 200 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11965358 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore PS300B
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Large handle for easy transport
Caratteristiche principali
  • Modalità tensione e corrente costanti
  • Rilevamento di interruzioni dell'alimentazione
  • Cicli continui o timer da 999 minuti Nessuna necessità di adattatore quando è in uso con apparecchiature Hoefer—Le prese consigliate da 4 mm con guaine di isolamento fisse sono dotazioni standard nella maggior parte delle apparecchiature Hoefer
Ulteriori caratteristiche
  • Grande display a LED di facile lettura Ingombro ridotto
  • Design ergonomico
  • Peso netto: 5.25 libbre (2.4 kg)
  • Il modello PS300B-NA è progettato per la maggior parte delle tecniche di elettroforesi su gel, incluse applicazioni con mini-unità verticali e sottomarine, nonché trasferimenti semi-dry
  • Il modello PS200HC-NA è progettato per tutte le applicazioni elettroforetiche di trasferimento su membrana
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Da utilizzare con (applicazione) Electrophoresis technique, including submarine gel, mini vertical gel and semi dry transfer
Temporizzatore Da 0 a 999 min.
Tipo Alimentatore di corrente base
Display LED
Intervallo di umidità 80%
N. di martinetti 4
Dimensioni (L x P x A) 11 x 4.9 x 13.1 in. (28 x 12.5 x 33.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.1 in.
Altezza (sistema metrico) 33.5 cm
Peso (sistema imperiale) 5.29 libbre
Peso (sistema metrico) 2.4 kg
Requisiti elettrici Da 10 a 300 V 50/60 Hz
Tensione Da 10 a 300 V
Wattage 90 W
Amperaggio 500 mA
Frequenza 50/60 Hz