Learn More
Hoefer™ Accessorio per unità di elettroforesi verticale SE 250, piastre
Codice prodotto. 10380735
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Piastra in allumina graduata
Piastra in vetro dentellata a bassa fluorescenza
Piastre di vetro bassa fluorescenza
Materiale:
Allumina
Vetro
Quantità:
1/Pk.
10/conf.
5/conf.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Materiale Quantità Dimensione della confezione
10380735 Piastre di vetro bassa fluorescenza Vetro 10/conf. pezzi 10
10473162 Piastra in vetro dentellata a bassa fluorescenza Vetro 5/conf. pezzi 5
12034727 Piastra in allumina graduata Allumina 1/Pk. Pezzo
10585585 Piastra in allumina graduata Allumina 10/conf. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10380735 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE202P10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.66€
    90.20€ / pezzi 10
    Risparmia 14.46€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con l'unità di elettroforesi verticale SE 250. Gli accessori e le piastre per unità di elettroforesi verticale Hoefer™ SE 250 sono disponibili in vari tipi per soddisfare ogni necessità.
  • 10 x 8 cm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 250
Tipo Piastre di vetro bassa fluorescenza
Materiale Vetro
Quantità 10/conf.
Forma Rettangolare