Learn More
Hoefer™ SE 250 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
Codice prodotto. 10560313
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Colore:
Bianco
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Colore unitSize
10560313 0.1 cm Bianco pezzi 2
11569653 0.15 cm Grigio pezzi 2
10229734 0.07 cm Grigio pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10560313 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE2119T21.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SE 250 vertical electrophoresis unit
  • PVC
  • Lunghezza: 8 cm
Specifica
Colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 250
Tipo Distanziatore a T
Materiale PVC
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm