Learn More
Hoefer™ SE 400 Series Sturdier™ Air-Cooled Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. 11925418
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni gel:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni gel Dimensione della confezione
11925418 18 x 24 cm Pezzo
10586935 18 x 16 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11925418 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1434.03€ / pezzi 1
    Risparmia 35.97€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Includes
Camera tampone superiore, coperchio di sicurezza con elettrodi, camera tampone inferiore e supporto per colata con base livellante con cavi ad alta tensione, piastre in vetro, gruppi morsetto, camme, guarnizione con fessure per UBC, livella a bolla, guarnizione laminata per supporto per colata, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, guarnizione in gel
Requires
Pettine e spaziatori devono essere ordinati separatamente per il modello SE 410 Basic.
Economical units ideal for applications in which temperature control is not crucial
  • Unità per la corsa di un gel o di due gel con piastra di divisione opzionale
  • Supporto per colata incorporato che sigilla i sandwich senza rischio di perdita e senza pellicola
  • Struttura resistente realizzata mediante stampa per iniezione, per montaggio semplice e lunga durata in laboratori ad attività intensa
  • Piastre, morsetti, spaziatori e pettini sono intercambiabili con le unità serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE Marked.
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Dimensioni gel 18 x 24 cm
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Camera tampone superiore, coperchio di sicurezza con elettrodi, camera tampone inferiore e supporto casting con base livellante e cavi ad alta tensione, piastre in vetro, gruppi morsetto, camme, guarnizioni con fessure per UBC, livella a bolla, guarnizioni laminate per supporto casting, distanziatore con dima per allineamento, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, sigillo gel, pettine, 15 pozzetti, spessore 1,5 mm, distanziatori
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 15° a 30 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 23.66 once
Volume (sistema metrico) tampone 700 ml
Larghezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.08 in.
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 18 cm
Altezza (sistema imperiale) 14.17 in.
Altezza gel (sistema imperiale) 9.44 in.
Altezza (sistema metrico) 36 cm
Profondità (sistema imperiale) 5.9 in.
Profondità (sistema metrico) 15 cm
Tensione 500 V
Wattage 20 W
Amperaggio 60 mA