Learn More
Hoefer™ Spacers for SE 600 Chroma, SE 600 Standard, or SE 400 Vertical Electrophoresis Units
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescription
- Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
- 8, 16 and 24 cm in Length
- 1 to 2 cm Width
- 2 Pk.
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
| Tipo | Distanziatore |
| Dimensioni gel | 2 x 16 cm x 1.0 mm |
| Quantità | 2/conf. |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.1 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 2 cm |