Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
77.55€ - 81.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
Profondità (sistema imperiale) vasca 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 0.5 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) N. di pozzetti Larghezza (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) N. di pozzetti Larghezza (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
12675736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-10
0.03 in. 0.1 cm 10 0.95 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12695736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-16
0.03 in. 0.1 cm 16 0.55 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12685736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-12MC
0.03 in. 0.1 cm 12 0.8 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-16
0.05 in. 0.15 cm 16 0.55 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12625736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-12MC
0.05 in. 0.15 cm 12 0.8 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12655736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-24
0.05 in. 0.15 cm 24 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12665736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-28MC
0.05 in. 0.15 cm 28 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-20
0.05 in. 0.15 cm 20 0.4 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-10
0.07 in. 0.2 cm 10 0.95 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12615736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1.5-10
0.05 in. 0.15 cm 10 0.95 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-12MC
0.07 in. 0.2 cm 12 0.8 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12665746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-20
0.07 in. 0.2 cm 20 0.4 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12655746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-16
0.07 in. 0.2 cm 16 0.55 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12605746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-20
0.03 in. 0.1 cm 20 0.4 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12675746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-24
0.07 in. 0.2 cm 24 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12615746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-24
0.03 in. 0.1 cm 24 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12685746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C2-28MC
0.07 in. 0.2 cm 28 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12625746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB13-C1-28MC
0.03 in. 0.1 cm 28 0.3 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 to 9.5 mm Well Width
  • 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Specifica
Specifica
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Comb
0.19 in.
0.5 cm