Learn More
Hoefer™ SUB15 Standard Submarine Combs
Accessori per unità sottomarina standard SUB15
84.90€ - 88.55€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità sottomarina standard SUB15
Tipo Pettine
Profondità (sistema imperiale) vasca 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 0.5 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) N. di pozzetti Larghezza (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) N. di pozzetti Larghezza (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
12695760
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1.5-10
0.05 in. 0.15 cm 10 1.28 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12605770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1.5-16MC
0.05 in. 0.15 cm 16 0.64 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12615770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1.5-20
0.05 in. 0.15 cm 20 0.59 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12625770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1.5-30MC
0.05 in. 0.15 cm 30 0.25 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1.5-25
0.05 in. 0.15 cm 25 0.35 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12655756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1-16MC
0.03 in. 0.1 cm 16 0.64 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C2-10
0.07 in. 0.2 cm 16 1.28 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1-10
0.03 in. 0.1 cm 10 1.28 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12655770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C2-20
0.07 in. 0.2 cm 20 0.59 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12675756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1-25
0.03 in. 0.1 cm 25 0.35 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12695756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C2-25
0.07 in. 0.2 cm 25 0.35 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12665756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1-20
0.03 in. 0.1 cm 20 0.59 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C2-16MC
0.07 in. 0.2 cm 20 0.64 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12685756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C1-30MC
0.03 in. 0.1 cm 30 0.25 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12665770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hoefer™
SUB15-C2-30MC
0.07 in. 0.2 cm 30 0.25 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ranges from 10, 16, 20, 25 and 30 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 2.5 to 12.8 mm Well Width
  • Min. 12, max. 128 μL Sample Volume
Specifica
Specifica
Unità sottomarina standard SUB15
Pettine
0.19 in.
0.5 cm