Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Lower Chamber/Heat Exchanger
Codice prodotto. 11554434
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Heat Exchanger
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11554434 Heat Exchanger Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11554434 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore TE27
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    801.28€ / pezzi 1
    Risparmia 50.72€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
For use with TE22 Mighty Small Transfer Tank
  • Lower Chamber with Heat Exchanger
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Tipo Heat Exchanger
Include Fittings, crochet hook and holder