Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
Codice prodotto. 12014727
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Transfer Tank
Materiale:
Dacron
Foam
Spessore (sistema imperiale):
0.11 in.
0.12 in.
0.23 in.
0.25 in.
Spessore (sistema metrico):
0.3 cm
0.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) unitSize
12014727 TE 22 Mini Tank Transfer Unit Foam 0.11 in. 0.3 cm pezzi 4
11514444 TE 42, TE 62 Transfer Tank Dacron 0.25 in. 0.6 cm Pezzo
12074637 TE 42, TE 62 Transfer Tank Foam 0.25 in. 0.6 cm pezzi 4
11525634 TE 42, TE 62 Transfer Tank Foam 0.12 in. 0.3 cm pezzi 4
12069927 TE 42, TE 62 Transfer Tank Foam 0.12 in. 0.3 cm pezzi 4
12029967 TE 22 Mini Tank Transfer Unit Foam 0.23 in. 0.6 cm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12014727 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore TE25F1/8
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 or 6 mm Thick
  • 4 pcs
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Tipo Sponge
Materiale Foam
Quantità 4
Spessore (sistema imperiale) 0.11 in.
Spessore (sistema metrico) 0.3 cm