Learn More
Hoefer™ Unità di blotting con mini serbatoio TE22
Codice prodotto. 10380895
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Serbatoio di travaso Mighty Small™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10380895 Serbatoio di travaso Mighty Small™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10380895 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore TE22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    1235.61€ / pezzi 1
    Risparmia 34.39€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Includes
Camera tampone, coperchio con cavi, due pannelli di elettrodi, quattro cassette gel, otto spugne in espanso con spessore di 0.13 pollici, quattro spugne in espanso con spessore di 0.25 pollici, 25 fogli di carta per blotting
Unità sicura ed economica con richiesta minima di corrente e solo 1 l circa di tampone
  • Lo scambiatore di calore integrato in allumina consente un trasferimento efficiente in meno di un'ora
  • L'elettrodo di platino assicura un campo elettrico uniforme per trasferimenti completi e omogenei
  • Le cassette incernierate e con codifica a colori consentono un caricamento semplice e un facile orientamento del sandwich gel
  • Il canale per la serpentina rivestito di allumina nella base offre un eccellente controllo della temperatura, con un incremento non superiore a 5°C durante un'esecuzione normale
Certifications
Marcatura CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Sostegni dispositivo Fino a quattro gel da 9 x 10 cm
Tipo Serbatoio di travaso Mighty Small™
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Camera tampone inferiore con scambiatore di calore di allumina, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, due pannelli di elettrodi, quattro cassette gel, otto spugne in espanso con spessore di 0.13 pollici, quattro spugne in espanso con spessore di 0.25 pollici, 25 fogli di carta per blotting, gancio cassette
Temperatura massima (sistema imperiale) 113°F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Volume (sistema imperiale) tampone ≈33.81 oz.
Volume (sistema metrico) tampone ≈1000 ml
Dimensioni (L x P x A) 6.49 x 5.51 x 9.44 pollici (16.5 x 14 x 24 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Altezza (sistema metrico) 24 cm
Tensione 100 V
Wattage 200 W
Amperaggio 500 mA