Learn More
Hoefer™ TE70X and TE77X Semidry Blotting Systems
Codice prodotto. 11915348
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Unità di trasferimento a semi-secco
Include:
Alimentazione integrata, base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 14 x 16 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due solide maschere in Mylar™
Alimentazione integrata, base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due solide maschere in Mylar™
Base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e con catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due robuste maschere in Mylar™ (16.5 x
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Include Dimensione della confezione
11915348 Unità di trasferimento a semi-secco Alimentazione integrata, base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due solide maschere in Mylar™ Pezzo
11905348 Unità di trasferimento a semi-secco Alimentazione integrata, base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 14 x 16 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due solide maschere in Mylar™ Pezzo
11995338 Unità di trasferimento a semi-secco Base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e con catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due robuste maschere in Mylar™ (16.5 x Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11915348 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore TE77XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00€
    2579.45€ / pezzi 1
    Risparmia 285.55€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Includes
Base sagomata con anodo di ossido di iridio, gruppo superiore con catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting, 50 fogli di cellofan (solo cod. n. TE70X e TE70XP), due maschere Mylar™ dure
Perform uniform transfers of proteins and nucleic acids from polyacrylamide and agarose gels in less than one hour
  • Trasferimento di massimo due gel di poliacrilammide in un gruppo impilato
  • Uso minimo di tampone
  • Non viene generato calore eccessivo che potrebbe generare distorsioni di banda o denaturazioni delle proteine
  • Utilizzare elettrodi in ossido di iridio o acciaio inox per garantire trasferimenti uniformi senza contaminazioni
  • Con arresto automatico del trasferimento per impedire il surriscaldamento in caso di esaurimento del tampone
  • Disponibile con alimentatore incorporato per un ingombro ridotto e un trasferimento semplificato
Certifications
CE marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Content And Storage Built-in power supply, Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (21 x 26cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di blotting per elettroforesi
Tipo Unità di trasferimento a semi-secco
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Alimentazione integrata, base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due solide maschere in Mylar™
Quantità Power Supply, 21 x 26 cm Blot Paper
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Dimensioni (L x P x A) 18.89 x 15 x 4 in. (48 x 38 x 10 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18.89 in.
Lunghezza (sistema metrico) 48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Tensione 30 V
Wattage 15 W
Amperaggio 500 mA