Learn More
Hoefer™ TE70X and TE77X Semidry Blotting Systems
Descripción
Includes
Base sagomata con anodo di ossido di iridio, gruppo superiore con catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting, 50 fogli di cellofan (solo cod. n. TE70X e TE70XP), due maschere Mylar™ dure
- Trasferimento di massimo due gel di poliacrilammide in un gruppo impilato
- Uso minimo di tampone
- Non viene generato calore eccessivo che potrebbe generare distorsioni di banda o denaturazioni delle proteine
- Utilizzare elettrodi in ossido di iridio o acciaio inox per garantire trasferimenti uniformi senza contaminazioni
- Con arresto automatico del trasferimento per impedire il surriscaldamento in caso di esaurimento del tampone
- Disponibile con alimentatore incorporato per un ingombro ridotto e un trasferimento semplificato
Certifications
CE marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Content And Storage | Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (21 x 26cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™ masks (16.5 x |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di blotting per elettroforesi |
| Tipo | Unità di trasferimento a semi-secco |
| Intervallo di umidità | Fino a 80% |
| Include | Base sagomata con anodo al titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio con cerniera e con catodo in acciaio inox, cavi di alimentazione, 25 fogli di carta per blotting da 21 x 26 cm, 50 fogli di cellophane poroso da 20 x 35.5 cm, due robuste maschere in Mylar™ (16.5 x |
| Temperatura massima (sistema imperiale) | 113 °F |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 45 °C |
| Dimensioni (L x P x A) | 18.89 x 15 x 4 in. (48 x 38 x 10 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18.89 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?