Learn More
HOKU-81, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443756
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Codice prodotto. 16443756
Marca: Medchem Express HY50291
MedChemExpress HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Specifica
Materiale o nome chimico HOKU-81
CAS 58020-43-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H18ClNO2
Quantità 25 mg
Sinonimo 4-Hydroxytulobuterol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 243.73
Peso formulazione 243.73
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.