Learn More
Techne™ Hollow Polypropylene-Ball Bath Covers
Codice prodotto. 11839110 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Baths
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11839110 Baths pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11839110 Fornitore Techne™ N. del fornitore 0682125
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene balls form a tight cover over liquids to prevent change in temperature and reduce evaporation. Use instead of a bath lid with any of the baths listed in the section.
  • Polypropylene balls
  • Prevent temperature change and reduce evaporation
  • Use instead of traditional bath lid
Specifica
Descrizione Polypropylene-ball bath covers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Baths
Gamma di temperatura 0°C to 110°C
Materiale Hollow polypropylene
Diametro (sistema metrico) apertura min. 20 mm