Learn More
Holmium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11366139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366139 50 x 50 mm Pezzo
11355427 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042687.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged in mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-60-0
Formula molecolare Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium foil
Colore Gray to Silver
Nota nome 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.14g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%