Learn More
Holmium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Description
Holmium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare holmium-beta-cyclodextrin complex by reacting with beta- cyclodextrin, which posses potential pharmacological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Holmium(III) nitrate pentahydrate |
| Forma fisica | Crystalline Aggregates |
| Quantità | 10 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Numero UN | UN1477 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 441.02 (350.94 Anhydrous) |
| Percent Purity | 99.9% |
| Show More |
Safety and Handling
- Holmium(III) nitrate pentahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P380+P375-In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, holmium(III) pentahydrate