Learn More
Holmium(III) oxide, 99.9%, (Total Rare Earth Oxides), -325 mesh
Codice prodotto. 10694702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694702 10 g Glass bottle 10g
10247023 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197140100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12055-62-8
Formula molecolare Ho2O3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
Numero MDL MFCD00011053
InChI Key OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Specifica
Punti di ebollizione 3900.0°C
Materiale o nome chimico Holmium(III) oxide
Punto di fusione 2330.0°C
Colore Beige to Orange-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Formula lineare HO2O3
Indice di Merck 15, 4765
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Peso formulazione 377.85
Percent Purity 99.9%