Learn More
Holmium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11385108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385108 10 mm 10mm
11395108 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044050.HF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged in mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-60-0
Formula molecolare Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium rod
Nota nome ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantità 10 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.28g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.9%