missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Holmium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12923424 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
12923424 100 mL Bottle 100mL
12933424 250 mL Bottle 250mL
12943424 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12923424 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 025 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Ho
Concentrazione 1±0.002 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Ho
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.