Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Ho |
| Concentrazione | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Ho |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |