Learn More
Holmium solution for ICP/MS 100mg/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Holmium |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7440-60-0 |
| Formula molecolare | Ho |
| Concentrazione | 100 mg/L |
| Numero MDL | MFCD00011049 |
| InChI Key | KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ho] |
| IUPAC Name | holmium |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Vedi altri risultati |