Learn More
Holmium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12977363 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12977363 100 mL Bottle 100mL
12967363 50 mL Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12977363 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 625 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    50.72€ / 100mL
    Risparmia 18.18€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-60-0
Formula molecolare Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL