Learn More
Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Holmium |
| CAS | 7440-60-0 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Holmium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ho |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Ho |
| InChI Formula | InChI=1S/Ho |
| Vedi altri risultati |