Learn More
Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17978449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978449 50 mL 50mL
17917219 250 mL 250mL
17958389 500 mL 500mL
17907219 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17978449 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPHON50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Holmium Standard: Ho @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium
CAS 7440-60-0
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Holmium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ho
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ho
InChI Formula InChI=1S/Ho
SMILES [Ho]
IUPAC Name holmium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Quantità 50 mL
Peso formulazione 164.93 g/mol