Learn More
Holomycin, TRC
Codice prodotto. 30400959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30400959 2.5 mg
30397426 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30400959 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH4584902.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-04-0
Formula molecolare C7 H6 N2 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 214.26
Sinonimo N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
IUPAC Name N-(5-oxo-4H-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Holomycin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Peso formulazione 213.9871
Percent Purity >95%