Learn More
Homogentisic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113283
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Specifica
Materiale o nome chimico Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only