Learn More
Homogentisic Acid, TRC
Codice prodotto. 30005222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30005222 250 mg 250mg
30008980 100 mg 100mg
30008449 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH593400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 451-13-8
Formula molecolare C8 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Sinonimo 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
IUPAC Name 2-(2,5-dihydroxyphenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Homogentisic Acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Peso formulazione 168.0423