Learn More
MedChemExpress Homoharringtonine
Codice prodotto. 16402397
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402397 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY14944
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate;HHT) is a cytotoxic alkaloid with antitumor properties which acts by inhibiting translation elongation.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 545.62 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 26833-87-4
Product Type Natural Products
Purezza 97.28%
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.64 mM) ∣H2O : 1.4 mg/mL (2.57 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Omacetaxine mepesuccinate∣ HHT
Bersaglio STAT
Quantità 50 mg