Learn More
Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30408524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408524 5 g 5g
30407830 25 g 25g
30397126 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH6015005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt
Formula molecolare C9 H18 N2 Na2 O6 S2
Quantità 5 g
Sinonimo Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1
IUPAC Name 2-[4-(2-sodiooxysulfonylethyl)-1,4-diazepan-1-yl]ethylsulfonyloxysodium
Molecular Weight (g/mol) 360.359
Peso formulazione 360.04