Learn More
Homopiperazine, TRC
Codice prodotto. 30408615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH6014001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Homopiperazine
CAS 505-66-8
Formula molecolare C5 H12 N2
Quantità 1 g
Sinonimo Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
SMILES C1CNCCNC1
IUPAC Name 1,4-diazepane
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Peso formulazione 100.1