Learn More
Homosibutramine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Homosibutramine Hydrochloride |
| CAS | 2512216-67-8 |
| Formula molecolare | C18H28ClN . (HCl) |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 1-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H28ClN.ClH/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15;/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | CCN(C(C1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)CC(C)C)C.Cl |
| IUPAC Name | 1-(1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N-ethyl-N,3-dimethylbutan-1-amine hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.33 |
| Peso formulazione | 329.65 |