Learn More
Homovanillic acid, 98%
Codice prodotto. 10103800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103800 1 g Bottiglia in vetro 1g
10061980 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 306-08-1
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00004350
InChI Key QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Homovanillic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 141°C to 145°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 10, 409
Indice di Merck 15, 4779
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,soluble in benzene,insoluble in cyclohexane
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder