Learn More
Homovanillic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16499066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0384
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico Homovanillic acid
CAS 306-08-1
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Vanilacetic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only