Learn More
Homovanillic Acid Propyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30395321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395321 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH65630010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Homovanillic Acid Propyl Ester
CAS 52744-26-0
Formula molecolare C12H16O4
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic Acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic Acid Propyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C12H16O4/c1-3-6-16-12(14)8-9-4-5-10(13)11(7-9)15-2/h4-5,7,13H,3,6,8H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC Name propyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Peso formulazione 224.1049