Learn More
HONB, TRC
Codice prodotto. 30405663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH66955025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HONB
CAS 21715-90-2
Formula molecolare C9H9NO3
Quantità 25 g
Sinonimo 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7?
SMILES ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Peso formulazione 179.0582