Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza per la protezione di viso e occhi con rivestimento resistente Honeywell™ A700
Codice prodotto. 12920345
Cambia vista
Click to view available options
Colore telaio:
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore telaio unitSize
12920345 Trasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920345 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1015361
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Providing rock solid protection at a rock bottom price. Sperian™ Honeywell™ A700 Series Clear Hard Coat Safety Glasses provide a stylish fit for the everyday wearer.
  • Affordably priced and economical for your business
  • Lightweight design with sport temples and soft temple tip pads
  • Moulded universal nose bridge
  • Provides a secure, wraparound fit for all-day comfort
  • 8-base polycarbonate abrasion-resistant lenses
  • Provides a 180° field of distortion-free vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Antigraffio
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di protezione per occhi e viso
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s), soluzione particolarmente adatta per attività al chiuso, ad esempio nell'industria leggera.
Colore telaio Trasparente
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polycarbonate