Learn More
Occhiali di sicurezza trasparenti per la protezione di viso e occhi Honeywell™ A800 con rivestimento resistente
Codice prodotto. 11857000
Cambia vista
Click to view available options
Colore telaio:
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore telaio Dimensione della confezione
11857000 Grigio pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11857000 Fornitore Honeywell Safety Products N. del fornitore 1015370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.48€
    40.44€ / pezzi 10
    Risparmia 17.04€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Providing protection that's easy on the eyes and the pocket. Sperian™ Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat Safety Glasses are durable and scratch-resistant.
  • Slim profile provides an ideal fit for workers with smaller faces
  • Sporty styling provides a fashionable fit
  • 9-base polycarbonate abrasion-resistant lenses
  • Provides a 180° field of distortion-free vision
  • Temples have a soft, padded insert with extra flex built in
  • Soft nose piece conforms to various nose bridge shapes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Standard ANSI Z87.1-2003
Lens Coating Rivestimento rigido
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di protezione per occhi e viso
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s) Soluzione particolarmente adatta per attività al chiuso quali servizi pubblici, industria leggera e pesante, biotecnologie, laboratori, camere bianche, cantieristica navale e produzione automobilistica
Colore telaio Grigio
N. per confezione Confezione da 10
Lens Material Policarbonato