Learn More
Sperian™ Ricarica per tappi per orecchie Honeywell™
Codice prodotto. 12380130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 200
Dimensione della confezione:
200 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12380130 Confezione da 200 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12380130 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1013048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.58€
    40.79€ / 200 paia
    Risparmia 49.79€
    54% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
With a smaller diameter, ideal for workers with smaller ear canals, including women. Sperian™ Honeywell™ MAXLITE™ LS-400 Earplugs Refill have a contoured t-shape to aid in easy insertion and removal from the ear canal.
  • Low-pressure foam expands gently inside the ear canal for comfortable long-term wear
  • Eliminates feeling of “tightness”
  • Ideal for process industries with low tolerances for packaging waste
Order Info
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Verde
Size Misura unica
Quantità Confezione da 200
Plug Shape A T
Product Type Ricarica tappo per orecchie