Learn More
Brady™ Scanner Bluetooth Honeywell Enhanced Xenon 1952H HD
Codice prodotto. 17282304 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Bluetooth, USB
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17282304 Bluetooth, USB Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17282304 Fornitore Brady™ N. del fornitore 306803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1358.29€ / pezzi 1
    Risparmia 146.71€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
L’area imager wireless Xenon 1952H HD assicura prestazioni superiori di scansione di codici a barre e cattura di immagini digitali.
  • Lo Xenon 1952H HD incorpora una rivoluzionaria architettura di decodifica e un sensore personalizzato che permette una profondità di campo estesa, una lettura più veloce e migliori prestazioni di scansione di codici a barre di scarsa qualità
  • Dai codici a barre lineari a quelli 2D ad alta densità direttamente presenti sullo schermo di un dispositivo mobile, lo Xenon 1952H HD decodifica praticamente tutti i codici a barre con grande facilità
  • Lo Xenon 1952H HD incorpora una radio Bluetooth classe 2, v2.1 che consente spostamenti illimitati fino a 10 metri dalla base e una batteria che garantisce fino a 14 ore di autonomia
  • Per una maggiore comodità, un sistema di paging aiuta a rintracciare gli scanner fuori posto
Specifica
Descrizione High Density Imager Sensor
Tipo di collegamento Bluetooth, USB
Alimentazione Lithium-ion Battery
Alternate Part Number XENON 1952HHD