Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con montatura per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Codice prodotto. 11857221
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Rivestimento rigido
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dimensione della confezione
11857221 Rivestimento rigido pezzi 10
12970405 Rivestimento rigido Pezzo
11847221 Rivestimento rigido pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11857221 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1002224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.94€
    52.52€ / pezzi 10
    Risparmia 72.42€
    57% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offering high levels of comfort and support. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Clear Lens Safety Goggles fit comfortably over prescription eyewear.
  • Practical and durable
  • Frosted side panels and browguard sections reduce glare/reflections
  • Curved temples and a raised nose bridge offer a precise fit
  • Available with or without hard lens coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000, EN 166 1F
Lens Coating Rivestimento rigido
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di protezione per occhi e viso
Da utilizzare con (applicazione) Sovrapponibili agli occhiali da vista. Per uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura
Colore telaio Trasparente
N. per confezione Confezione da 10
Lens Material Policarbonato