Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con montatura per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Descrizione
- Practical and durable
- Frosted side panels and browguard sections reduce glare/reflections
- Curved temples and a raised nose bridge offer a precise fit
- Available with or without hard lens coating
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001/2000, EN 166 1F |
| Lens Coating | Rivestimento rigido |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sovrapponibili agli occhiali da vista. Per uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura |
| Colore telaio | Trasparente |
| N. per confezione | Confezione da 10 |
| Lens Material | Policarbonato |