Learn More
Sperian™ Maschera stampata, senza lattice, per la protezione delle vie respiratorie Honeywell™
Descrizione
- Rigid shell so shape is maintained even in moist and heavy loading environments
- Hyopallergenic flange seal with absorption properties
- Preformed and colored nose bridge to save time
- Large internal volume to easily communicate and breathe
- Twin elastic straps, ultra flexible and resistant, stapled outside of the filtering area
- No latex, no silicone, no PVC
- Protection and wearer acceptance guaranteed during periods of extended use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE |
| Monouso | Sì |
| Tipo di filtro | FFP1 |
| Product Type | Protezione respiratoria |
| Size | Medium |
| With Exhalation Valve | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industria tessile, edile, siderurgica e dell'acciaio, ecc. |
| Senza lattice | Sì |
| Modello | Respiratore 5110 M/L |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Vedi altri risultati |