Learn More
Honeywell™ Mont-Blanc S3 Safety Shoes
80.37€ - 93.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | For food services, pharmaceutical and medical use |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11837000
|
Honeywell™
6233215-38/7 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11831771
|
Honeywell™
6233215-40/7 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11841771
|
Honeywell™
6233215-41/7 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11851771
|
Honeywell™
6233215-42/7 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11871771
|
Honeywell™
6233215-44/7 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11861771
|
Honeywell™
6233215-43/7 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11881771
|
Honeywell™
6233215-45/7 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12671283
|
Honeywell™
6233215-38/7 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12661283
|
Honeywell™
6233215-37/7 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12681283
|
Honeywell™
6233215-39/7 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12601293
|
Honeywell™
6233215-41/7 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12611293
|
Honeywell™
6233215-42/7 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12631293
|
Honeywell™
6233215-44/7 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12651293
|
Honeywell™
6233215-46/7 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12641293
|
Honeywell™
6233215-45/7 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12661293
|
Honeywell™
6233215-47/7 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 | |
For food services, pharmaceutical and medical use | |
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane | |
Slip-on safety | |
Impact, splash, slip-resistant |
White | |
Leather | |
Double density Polyurethane | |
Metallic | |
Safety Shoe |