Learn More
Sperian Protection™ Honeywell™ Optifit Series Silicone Full Face Mask
Codice prodotto. 11887000
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di lente:
Full Lens
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di lente Dimensione della confezione
11887000 Full Lens Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11887000 Fornitore Sperian Protection™ N. del fornitore 1715021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.95€
    135.27€ / pezzi 1
    Risparmia 204.68€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Full face mask designed for customized respiratory protection depending on the canister type assembled to it. Sperian Protection™ Honeywell™ Optifit Series Silicone Full Face Mask features a silicone skirt for comfort and resistance.
  • Comfortable U-shaped silicone skirt
  • Optimal lateral and downward vision
  • Choice of filter
  • APR class 2 following EN 136:1998
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC Category PPE 3, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EC Attestation Number 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EN 136:1998
Materiale Silicone
Product Type Full Face Mask
Size Large
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Use with EN141 or EN143 Class 1 or 2 Certified Sperian Filters
Include RD40 connection
Tipo di lente Full Lens
Quantità 1 Ea.