Learn More
Honeywell™ Plug ESD S1P Shoe
97.20€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001/2000, Class 2, EC Certified, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001
Tipo di chiusura Velcro strips
Materiale pianta del piede Dual Density Polyurethane
Da utilizzare con (applicazione) For microelectronics, semiconductors and printed circuit areas
Materiale Leather
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15322780
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell™
6246134-43/7
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15362770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell™
6246134-39/7
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
ISO 9001/2000, Class 2, EC Certified, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001
Dual Density Polyurethane
Leather
Dual Density Polyurethane
Acids and alkalis, water, abrasion, slip
Plug ESD S1P Shoe
Velcro strips
For microelectronics, semiconductors and printed circuit areas
Ensures easy work and flexibility, absorbs shock and protects against temperature changes
Plug