Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con lenti non rivestite per la protezione di viso e occhi Honeywell™ Polyfort™
29.28 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore telaio:
Chiaro
Descrizione
- Good for mechanical work involving grinding, turning and milling
- Wraparound spectacles for clear and distortion-free vision
- Indirect vents help prevent fogging
- Perforated temples to allow the addition of a safety cord
- Provides 99.9% UV protection
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166 1F, EN 170 e 2-1.2 |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
Da utilizzare con (applicazione) | Sovrapponibili agli occhiali correttivi. Per uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura |
Colore telaio | Chiaro |
N. per confezione | Confezione da 10 |
Lens Material | Polycarbonate |