Learn More
Sperian Protection™ Honeywell™ Red Thermoplastic Housing Personal Fall Arrester
Codice prodotto. 12654983
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12654983 320 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12654983 Fornitore Sperian Protection™ N. del fornitore 1008332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.20€
    134.35€ / pezzi 1
    Risparmia 122.85€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 11-02-2027
Specifica
Colore Red
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Materiale Thermoplastic
Product Type Body Control Fall Arrester