Learn More
Honeywell™ Txl Pionner S3 Shoes
Codice prodotto. 12685803
Cambia vista
Click to view available options
Size:
39
40
46
47
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12685803 47 Pezzo
11817040 40 Pezzo
12665803 39 Pezzo
12675803 46 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12685803 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 624441147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.43€
    90.97€ / pezzi 1
    Risparmia 45.46€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, SRC Certified
Da utilizzare con (applicazione) For professional use such as industry, green spaces, logistics
Materiale rivestimento interno Textile
Materiale Leather
Size 47
Caratteristiche suola Full, ergonomical, removable and changeable insole, FLEXIUM™ composite puncture resistant mid-sole
Materiale suola Double density Polyurethane
Materiale dello zoccolo Freelium Non-metallic
Resistente a Hydrocarbures, sole heat resistant up to 120°C, very good abrasion resistance
Waterproof Yes
Product Type Shoes